Läs mer
o-Tolidin dihydroklorid, ACS
Produktkod. 11485180
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485180 500 g 500g
11318068 25 g 25g
11328068 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036626.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285,212 g/mol
o-Tolidine används som ett kolorimetriskt reagens för guld och fritt klor i vatten. Används vid syntes av 9,9-bis(3-metyl-4-aminofenyl)fluor. Den används för detektering av reducerande sockerarter genom tunnskiktskromatografi. Det används i hårfärgningsmedel, som en farmaceutisk intermediär och laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-82-8
Molekylformel C14H18Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 285.212
MDL-nummer MFCD00012960
InChI-nyckel LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metylfenyl)-2-metylanilin;dihydroklorid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolidine dihydrochloride
Smältpunkt >300 °C
Färg Vit till grädde
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, alkohol, eter och utspädda syror
Formel vikt 285.22
Kvalitet ACS
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.