Läs mer
O-tolidindihydroklorid, TRC
Produktkod. 30455649
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30455649 500 mg -
30449161 2.5 g 2.5g
30454483 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT733885500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-82-8
Molekylformel C14H16N2 . 2HCl
Molekylvikt (g/mol) 285.2
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metylfenyl)-2-metylanilin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Tolidine Dihydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Formel vikt 284.0847