Läs mer
o-Tolidine, Pract, MP Biomedicals
Produktkod. 11429074 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
100g
Produktkod.
11429074 100g
1 options
Produktkod. 11429074 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521866480
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolidine
CAS 119-93-7
Färg Röd till vit
Densitet 1.0 (water = 1)
Molekylformel C14H16N2
Kvantitet 100 g
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
InChI-nyckel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metylfenyl)-2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 212.296
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Formel vikt 212.3
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller