Läs mer
O-Tolidine Solution, Ellms Hauser, Chem Lab™
Produktkod. 11959192
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11959192 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11959192 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0501.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
CAS 119-93-7
Molekylformel C14H16N2
Kvantitet 1 L
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine, 3,3'-tolidine
InChI-nyckel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ellm's Hauser reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Tolidine, Hydrochloric acid