Läs mer
o-Tolidine solution, for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15607400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15607400 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15607400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 89584500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolidine solution
Namnnotering for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
CAS 119-93-7, 7732-18-5, 7647-01-0
Molekylformel C14H16N2
Linjär formel C14H16N2
MDL-nummer MFCD00014773
UN-nummer UN1789
Beilstein 2210640
Densitet 1.015 g/cm3
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
InChI-nyckel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
IUPAC-namn 3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Molekylvikt (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Formel vikt 212.29
Kvalitet Spectrophotometry
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 500 mL