Läs mer
o-Tolualdehyde-13C1 (carbonyl-13C), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Tolualdehyde-13 C (carbonyl-13 C) |
| CAS | 138151-99-2 |
| Molekylformel | 13 C C7 H8 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-13 C, 2-methyl- (9 CI), o-Tolualdehyde-13 C (carbonyl-13 C), 2-Methylbenzaldehyde-formyl-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6 H,1H3/i6+1 |
| LEDER | Cc1ccccc1[13 CH]=O |
| IUPAC-namn | 2-methyl(^{13}C)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.141 |
| Formel vikt | 121.061 g/mol |
| Visa mer |