Läs mer
o-Tolualdehyd, 98%, stick. med 0,1% hydrokinon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409462
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409462 25 g 25g
11419462 100 g 100g
11429462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409462 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10172.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.151 g/mol
o-tolualdehyd användes vid bestämning av alkenal-2,4-dinitrofenylhydrazoner genom HPLC genom tillsats av fosforsyra. Den producerar för att ge en enda diastereomer av tetrahydronaftalenderivatet under UV-bestrålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-tolualdehyd användes vid bestämning av alkenal-2,4-dinitrofenylhydrazoner genom HPLC genom tillsats av fosforsyra. Den producerar för att ge en enda diastereomer av tetrahydronaftalenderivatet under UV-bestrålning.
Löslighet
Löslig i koltetraklorid, etanol, etyleter, bensen. Ej blandbar i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-20-4
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00003338
InChI-nyckel BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC-namn 2-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolualdehyde
Namnnotering Stabilized with 0.1% hydroquinone
Smältpunkt -35°C
Densitet 1.037
Kokpunkt 199°C to 200°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 25 g
Beilstein 605841
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9527
Löslighetsinformation Soluble in carbon tetrachloride,ethanol,ethyl ether,benzene. Not miscible in water.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.