Läs mer
o-Tolualdehyd, 98 %, stabiliserad
Produktkod. 10489743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10489743 25 g Glasflaska 25g
10716001 100 g Glasflaska 100g
10387800 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10489743 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152430250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-20-4 , 123-31-9
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00003338
InChI-nyckel BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC-namn 2-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolualdehyde
Namnnotering 98%
Smältpunkt -35 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0390g/mL, 1.039
Kokpunkt 199 °C till 200 °C
Flampunkt 67 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CHO
Brytningsindex 1,5460 till 1,548
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 295
Merck Index 15, 9686
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol och eter
Stabilisator 0,1 % hydrokinon
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Tolualdehyde, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.