Läs mer
o-Toluensulfonamid, 98 %
Produktkod. 11468917
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468917 10 g 10g
11478917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20544.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-19-7 | C7H9NO2S | 171,214 g/mol
o-toluensulfonamid framställdes huvudsakligen som en kemisk mellanprodukt för framställning av sackarin. En blandning av o-toluensulfonamid med p-isomeren används som mjukgörare för smältlim, kemisk mellanprodukt för fluorescerande pigment och kemisk mellanprodukt för mjukningsmedelshartser. (S080800). Studier tyder på att o-toluensulfonamid har potentiell mutagen aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-toluensulfonamid tillverkades huvudsakligen som en kemisk mellanprodukt för framställning av sackarin. En blandning av o-toluensulfonamid med p-isomeren används som mjukgörare för smältlim, kemisk mellanprodukt för fluorescerande pigment och kemisk mellanprodukt för mjukningsmedelshartser. (S080800). Studier tyder på att o-toluensulfonamid har potentiell mutagen aktivitet.
Löslighet Lösligt i vatten
(1,6 g/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-19-7
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.214
MDL-nummer MFCD00007934
InChI-nyckel YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonamide, 2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-methyl, 2-toluenesulfonamide, o-methylbenzenesulfonamide, toluene-2-sulfonamide, ketjenflex 9, toluene-2-sulphonamide, ortho-toluenesulfonamide, 2-tolylsulfonamide
PubChem CID 6924
IUPAC-namn 2-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluenesulfonamide
Smältpunkt 156°C
Kokpunkt 210°C (1 mmHg)
Flampunkt 178°C (352°F)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1102362
Löslighetsinformation Soluble in water (1.6g/L at 25°C).
Formel vikt 171.22
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Toluenesulfonamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluenesulfonamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.