Läs mer
o-Toluensulfonamid, 98 %
Beskrivning
o-toluensulfonamid framställdes huvudsakligen som en kemisk mellanprodukt för framställning av sackarin. En blandning av o-toluensulfonamid med p-isomeren används som mjukgörare för smältlim, kemisk mellanprodukt för fluorescerande pigment och kemisk mellanprodukt för mjukningsmedelshartser. (S080800). Studier tyder på att o-toluensulfonamid har potentiell mutagen aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
o-toluensulfonamid tillverkades huvudsakligen som en kemisk mellanprodukt för framställning av sackarin. En blandning av o-toluensulfonamid med p-isomeren används som mjukgörare för smältlim, kemisk mellanprodukt för fluorescerande pigment och kemisk mellanprodukt för mjukningsmedelshartser. (S080800). Studier tyder på att o-toluensulfonamid har potentiell mutagen aktivitet.
Löslighet Lösligt i vatten
(1,6 g/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Toluenesulfonamide |
| Smältpunkt | 156 °C |
| Kokpunkt | 210 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | 178 °C (352 °F) |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1102362 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1,6 g/L vid 25 °C). |
| Formel vikt | 171.22 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- o-Toluenesulfonamide
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluenesulfonamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.