Läs mer
o-Toluensulfonamid, TRC
Produktkod. 30004315
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004315 50 g
17932475 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53588050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-19-7
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Synonym 2-Methylbenzenesulfonamide, o-Toluenesulfonamide, 2-Methylphenylsulfonamide, 2-Tolylsulfonamide, NSC 2185, Toluene-2-sulfonamide, o-Methylbenzenesulfonamide
IUPAC-namn 2-metylbensensulfonamid
LEDER Cc1ccccc1S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toluene-2-sulfonamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formel vikt 171.0354
Procent renhet >95%