Läs mer
o-toluensulfonylklorid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349565
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349565 5 g 5g
11359565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18983.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133-59-5 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
o-toluensulfonylklorid används i organisk syntes och sackarinproduktion. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-toluensulfonylklorid används i organisk syntes och sackarinproduktion. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i varm alkohol, eter och bensen. Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-59-5
Molekylformel C7H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.641
MDL-nummer MFCD00024874
InChI-nyckel HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonyl chloride, 2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-toluenesulfonyl chloride, toluene-2-sulphonyl chloride, o-tolylsulfonyl chloride, o-tosyl chloride, unii-341l82e3wg, 2-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8623
IUPAC-namn 2-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 10°C
Densitet 1.338
Kokpunkt 154°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 973180
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hot alcohol,ether and benzene. Reacts with water.
Formel vikt 190.65
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.