Läs mer
o-Toluic Acid-13C1 (carboxyl-13C), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbenzoic Acid 13 C (carboxy-13 C) |
| CAS | 70838-82-3 |
| Molekylformel | 13 C C7 H8 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzoic-carboxy-13 C acid, 2-methyl- (9 CI), 2-Methylbenzoic-carboxy-13 C acid, o-Toluic-13 C acid, 2-Methylbenzoic acid-13 C, 2-Methylbenzoic acid 13 C (carboxy-13 C) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i8+1 |
| LEDER | Cc1ccccc1[13 C](=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methyl(^{13}C)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.141 |
| Formel vikt | 137.056 g/mol |
| Visa mer |