Läs mer
o-toluinsyra, TRC
Produktkod. 30452086
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30452086 5 g
1 options
Produktkod. 30452086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5361205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluic acid
CAS 118-90-1
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzoic acid (ACI), o-Toluic acid (8CI), NSC 2193, o-Methylbenzoic acid, o-Toluylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LEDER Cc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524