Läs mer
o-Toluic-D7 Acid, TRC
Produktkod. 30449611
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30449611 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30449611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53612350MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluic-D7 Acid
CAS 207742-73-2
Molekylformel C8 D7 H O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 6-(Methyl-D3)-benzoic-2,3,4,5-D4 Acid, Benzoic-2,3,4,5-d4 acid','6-(methyl-d3)- (9CI','ACI), 6-(Methyl-d3)benzoic-2,3,4,5-d4 acid (ACI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoic acid, 2-Methylbenzoic acid D7
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C(=O)O)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 143.19
Formel vikt 143.0964