missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Toluic-D7 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Toluic-D7 Acid |
| CAS | 207742-73-2 |
| Molekylformel | C8 D7 H O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-(Methyl-D3)-benzoic-2,3,4,5-D4 Acid, Benzoic-2,3,4,5-d4 acid','6-(methyl-d3)- (9CI','ACI), 6-(Methyl-d3)benzoic-2,3,4,5-d4 acid (ACI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoic acid, 2-Methylbenzoic acid D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C(=O)O)c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vikt | 143.0964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?