missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Toluidine-4,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Toluidine-4,6-D2 |
| CAS | 68408-20-8 |
| Molekylformel | C7 D2 H7 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzen-2,4-d2-amine, 6-methyl- (9 CI), 6-Methylbenzen-2,4-d2-amine, 4,6-Dideuterio-2-methyl-aniline, o-Toluidine-d2, o-Toluidine-4,6-D2, 2-Toluidine-4,6-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i2D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dideuterio-6-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.165 |
| Formel vikt | 109.086 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?