Läs mer
o-toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420154
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420154 5000 g 5000g
11410154 250 g 250g
11400154 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11420154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13602.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
o-toluidin används vid tillverkning av färgämnen, som ett presumtivt test för blod inom rättsmedicin. Och det används också vid bestämning av glukos i biologiska material, som en prekursor i syntesen av poly(o-toluidin) och kopparnanopartikulärt kompositmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-toluidin används vid tillverkning av färgämnen, som ett presumtivt test för blod inom rättsmedicin. Och det används också vid bestämning av glukos i biologiska material, som en prekursor i syntesen av poly(o-toluidin) och kopparnanopartikulärt kompositmaterial.
Löslighet Lösligt i vatten
(15g/L).
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-53-4
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00007730
InChI-nyckel RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC-namn 2-metylanilin
LEDER CC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluidine
Smältpunkt -24°C
Densitet 1.004
Kokpunkt 199°C to 200°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1708
Beilstein 741981
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Löslighetsinformation Soluble in water(15g/L).
Formel vikt 107.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.