Läs mer
o-Toluidine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 143.0502 |