missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Toluidine-d7 (NH2), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Toluidine-d7 |
| CAS | 68408-22-0 |
| Molekylformel | C7 D7 H2 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | o-Toluidine-d7, 1-Amino-2-methylbenzene-d7, 2-Amino-1-methylbenzene-d7, 2-Aminotoluene-d7, 2-Methyl-1-aminobenzene-d7, 2-Methylaniline-d7, 2-Methylbenzenamine-d7, 2-Methylphenylamine-d7, 2-Tolylamine-d7, NSC 15348-d7, o-Aminotoluene-d7, o-Methylaniline-d7, o-Methylbenzenamine-d7; |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(N)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.196 |
| Formel vikt | 114.1174 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?