missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Toluidine-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Toluidine D9 |
| CAS | 194423-47-7 |
| Molekylformel | C7 2H9 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzen-2,3,4,5-d4-amine-d2, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-Toluidine-d9, o-Toluidine-d9, 2-Toluidine D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,4,5-hexadeuterio-6-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.21 |
| Formel vikt | 116.13 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?