Läs mer
o-Tolunitrile, 98%
Produktkod. 10771915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10771915 1 L Glass bottle 1 L
10377850 25 mL Glass bottle 25ml
10143440 250 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10771915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 529-19-1 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-19-1
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00001792
InChI-nyckel NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolunitrile, 2-cyanotoluene, o-toluonitrile, benzonitrile, 2-methyl, o-cyanotoluene, o-tolylnitrile, o-toluic nitrile, 2-methylbenzenecarbonitrile, o-methylbenzonitrile, 2-tolunitrile
PubChem CID 10721
IUPAC-namn 2-methylbenzonitrile
LEDER CC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolunitrile
Namnnotering 98%
Smältpunkt -13.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 205.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H4CN
Brytningsindex 1.5269 to 1.5289
Kvantitet 1 L
Beilstein 09, 466
Merck Index 15, 9697
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 1.7 mm2/s (23°C)
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Tolunitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.