missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Tolunitrile-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbenzonitrile-D7 |
| CAS | 1138681-69-2 |
| Molekylformel | C8 D7 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,4,5-d4, 6-(methyl-d3)- (ACI), 6-(Methyl-d3)benzonitrile-2,3,4,5-d4 (ACI), o-Tolunitrile-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C#N)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.191 |
| Formel vikt | 124.1018 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?