Läs mer
o-Toluoyl-5-hydroxy Omeprazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Toluoyl-5-hydroxy Omeprazole |
| CAS | 120003-79-4 |
| Molekylformel | C25H25N3O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Methylbenzoic Acid [4-Methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-3-pyridinyl]methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N3O5S/c1-15-7-5-6-8-19(15)24(29)33-13-17-12-26-22(16(2)23(17)32-4)14-34(30)25-27-20-10-9-18(31-3)11-21(20)28-25/h5-12H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28) |
| LEDER | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(COC(=O)c4ccccc4C)c(OC)c3C |
| IUPAC-namn | [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methylpyridin-3-yl]methyl 2-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.55 |
| Formel vikt | 479.1515 |