Läs mer
o-toluoylklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
o-Toluoylklorid används som en farmaceutisk intermediär.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
o-Toluoylklorid används som en farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Håll behållaren tätt förseglad. Förvara under torr inert gas. Förvara under svala, torra förhållanden i välförslutna behållare. Oförenlig med baser, aktiva metaller, alkoholer, aminer och oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Toluoyl chloride |
| Densitet | 1.187 |
| Kokpunkt | 212 °C till 214 °C |
| Flampunkt | 76 °C (168 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.5549 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 507933 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- o-Toluoyl chloride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.