Läs mer
o-Toluoylklorid, 99 %
Produktkod. 10552551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552551 5 g Glasflaska 5g
10438500 100 g Glasflaska 100g
10357230 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153370050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 933-88-0 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 933-88-0
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.59
MDL-nummer MFCD00000668
InChI-nyckel GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
IUPAC-namn 2-metylbensoylklorid
LEDER CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluoyl chloride
Namnnotering 99%
Färg Rosa till gult
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 88 °C till 90 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4COCl
Brytningsindex 1,5540 till 1,556
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 464
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 154.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.