Läs mer
O-Toluoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Toluoyl Chloride |
| CAS | 933-88-0 |
| Molekylformel | C8H7ClO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-metylbensoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vikt | 154.0185 |