Läs mer
o-Tolyl Cyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Tolyl Cyanide |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 117.0578 |