Läs mer
o-Tolyl-d7 Isocyanate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylphenylisocyanate-D7 |
| CAS | 1219802-73-9 |
| Molekylformel | C8 D7 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | o-Tolyl-d7 isocyanate, 1,2,3,4-Tetradeuterio-5-isocyanato-6-(trideuteriomethyl)benzene, 2-Methylphenylisocyanate-d7, 2-(Methyl-d3)phenylisocyanate-3,4,5,6-d4, 2-Methylphenylisocyanate-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(N=C=O)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-isocyanato-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.19 |
| Formel vikt | 140.097 g/mol |
| Visa mer |