Läs mer
o-Tolylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11398695
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398695 5 g 5g
11308705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12247.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133,15 g/mol
o-Tolyl isocyanat används som plasttillsatser och som värmebehandlingssaltformuleringar för metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar o-Tolyl isocyanate används som plasttillsatser
och som värmebehandlingssaltformuleringar för metaller.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-68-6
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00002009
InChI-nyckel VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolyl isocyanate
Densitet 1.074
Kokpunkt 186 °C
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.5345
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 507985
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.