Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Tolyl isocyanate |
| Namnnotering | 99+% |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 1.0740g/mL, 1.074 |
| Kokpunkt | 185°C |
| Flampunkt | 92°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3C6H4NCO |
| Visa mer |