Läs mer
o-Tolylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11499877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499877 5 g 5g
11409887 25 g 25g
11419887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22845.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.89 SEK
    663.65 SEK / 5g
    Save 75.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149,211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-69-7
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.211
MDL-nummer MFCD00004802
InChI-nyckel JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolyl isothiocyanate
Densitet 1.115
Kokpunkt 239 °C
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.6361
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 878487
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 149.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.