Läs mer
o-Tolyl isothiocyanate, 99%
Produktkod. 10289583 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10289583 25 g 25g
10177833 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289583 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292650250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-69-7
MDL-nummer MFCD00004802
InChI-nyckel JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC-namn 1-isothiocyanato-2-methylbenzene
LEDER CC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolyl isothiocyanate
Färg Yellow
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 239°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7NS
Linjär formel CH3C6H4NCS
Brytningsindex 1.6351 to 1.6371
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Molekylvikt (g/mol) 149.22
Formel vikt 149.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Tolyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.