Läs mer
o-Tolylacetic acid, 99%
Produktkod. 11442448
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442448 100 g 100g
11422448 5 g 5g
11432448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15783.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 644-36-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644-36-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00004328
InChI-nyckel RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolylacetic acid, 2-methylphenylacetic acid, 2-methylphenyl acetic acid, 2-2-methylphenyl acetic acid, 2-o-tolyl acetic acid, 2-tolylacetic acid, 2-o-tolylacetic acid, o-methylphenylacetic acid, o-tolyacetic acid
PubChem CID 69519
IUPAC-namn 2-(2-metylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC=CC=C1CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolylacetic acid
Smältpunkt 86°C to 90°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1936952
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.