Läs mer
o-Tolylacetic acid, 99%
Produktkod. 10427530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427530 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 10427530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139100250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 644-36-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolylacetic acid
Namnnotering 99%
CAS 644-36-0
Smältpunkt 87°C to 90°C
Färg Cream to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H10O2
Linjär formel CH3C6H4CH2CO2H
MDL-nummer MFCD00004328
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 527
Synonym o-tolylacetic acid, 2-methylphenylacetic acid, 2-methylphenyl acetic acid, 2-2-methylphenyl acetic acid, 2-o-tolyl acetic acid, 2-tolylacetic acid, 2-o-tolylacetic acid, o-methylphenylacetic acid, o-tolyacetic acid
InChI-nyckel RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-methylphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 150.177
PubChem CID 69519
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Tolylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.