Läs mer
o-Tolylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432517 100 g 100g
11412517 5 g 5g
11422517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14787.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22364-68-7 | C9H9N | 131.178 g/mol
o-Tolylacetonitril används som en viktig råvara och intermediär i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en organisk och kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
o-Tolylacetonitril används som en viktig råvara och intermediär i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en organisk och kemisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i bensen, etyleter, etanol.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22364-68-7
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00001904
InChI-nyckel WMGVPDQNPUQRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl cyanide, 2-o-tolyl acetonitrile, o-tolylacetonitrile, 2-methylphenylacetonitrile, o-methylphenylacetonitrile, o-xylyl cyanide, o-methylbenzyl cyanide, acetonitrile, o-tolyl, benzeneacetonitrile, 2-methyl, 2-2-methylphenyl acetonitrile
PubChem CID 31155
ChEBI CHEBI:27982
IUPAC-namn 2-(2-metylfenyl)acetonitril
LEDER CC1=CC=CC=C1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolylacetonitrile
Densitet 1.01
Kokpunkt 211°C to 213°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.5275
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 907182
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in benzene,ethyl ether,ethanol.
Formel vikt 131.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.