Läs mer
o-Tolylaldehyd, TRC
Produktkod. 30454697
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30454697 10 g
1 options
Produktkod. 30454697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53668510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolualdehyde
CAS 529-20-4
Molekylformel C8 H8 O
Kvantitet 10 g
Synonym Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
LEDER Cc1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-metylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Formel vikt 120.0575