Läs mer
o-Tolylhydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Tolylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 635-26-7 |
| Molekylformel | C7H11ClN2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, o-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, 2-Methylbenzenehydrazine Hydrochloride2-Methylphenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1ccccc1NN |
| IUPAC-namn | (2-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.63 |
| Formel vikt | 158.0611 |