Läs mer
o-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea), Mikromol™
Beskrivning
o-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Torasemide |
| CAS | 106944-62-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | o-Torasemide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H20 N4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(2-methylphenyl)amino]-, o-Torasemide, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-7-5-4-6-12(13)3/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccccc2C |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea |
| Visa mer |