Läs mer
O-Torsemide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Torasemide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-7-5-4-6-12(13)3/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| Formel vikt | 348.1256 |