missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Trimethyl GFT-505, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2,6-Dimethyl-4-[(1E)-3-[4-(methylthio)phenyl]-3-oxo-1-propen-1-yl]phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 923978-25-0 |
| Molekylformel | C26H32O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (E)-t-Butyl 2-(2,6-Dimethyl-4-(3-(4-(methylthio)phenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenoxy)-2-methylpropanoate, O-Trimethyl GFT-505 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32O4S/c1-17-15-19(9-14-22(27)20-10-12-21(31-8)13-11-20)16-18(2)23(17)29-26(6,7)24(28)30-25(3,4)5/h9-16H,1-8H3/b14-9+ |
| LEDER | CSc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2cc(C)c(OC(C)(C)C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[2,6-dimethyl-4-[(E)-3-(4-methylsulfanylphenyl)-3-oxoprop-1-enyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.59 |
| Formel vikt | 440.2021 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?