Läs mer
o-vanilliksyra, TRC
Produktkod. 30454521
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30454521 5 g
1 options
Produktkod. 30454521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0973555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Vanillic Acid
CAS 877-22-5
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxysalicylic Acid, 2-hydroxy-m-anisic Acid, 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 134533, NSC 408167
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1cccc(C(=O)O)c1O
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-metoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423