Läs mer
o-Xylene, 99%, ren
Produktkod. 10114953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10114953 10 L Plasttrumma 10 L
10306600 1 L Glasflaska 1 L
10407540 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10114953 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 140990100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4130.00 SEK
    4006.05 SEK / 10 L
    Save 123.95 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-47-6
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008519
InChI-nyckel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-namn 1,2-xylen
LEDER CC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylene
Smältpunkt -25,0 °C
Namnnotering Pure
Färg Färglös
Densitet 0.8780g/mL, 0.878
Kvantitet 10 L
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5038 till 1,5058
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,81 mPa (20 °C)
Beilstein 05, 362
Merck Index 15, 10278
Kokpunkt 143,0 °C till 145,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, blandbar med eter och de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.