Läs mer
o-Xylene-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, CDN
Produktkod. 30317158
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30317158 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317158 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01621G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylene dimethyl-d6
CAS 25319-54-4
Molekylformel C8 2H6 H4
Kvantitet 1 g
Synonym o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8 CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene, 1,2-di(methyl-d3)-
InChI formel InChI=1 S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2-bis(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 112.2
Formel vikt 112.1159 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity