Läs mer
o-Xylene-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Xylene dimethyl-d6 |
| CAS | 25319-54-4 |
| Molekylformel | C8 2H6 H4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene','1,2-di(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.2 |
| Formel vikt | 112.1159 |