Läs mer
o-Xylen, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 98 %, Solstice
Produktkod. 15602970
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15602970 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15602970 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2958841L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 SEK
    1119.50 SEK / 1 L
    Save 225.50 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 98 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylene
Smältpunkt -26 °C till -23 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV™ Dessutom, för HPLC, 98%
Abs. Max. 0,01 vid 350 nm, Max. 0,05 vid 325 nm, Max. 0,40 vid 300 nm, Max. 1,00 vid 288 nm
CAS 95-47-6
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,879 g/ml vid 20 °C (lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 30 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H4(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008519
UN-nummer UN1307
Beilstein 1815558
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
Kokpunkt 143 °C till 145 °C
InChI-nyckel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1C
IUPAC-namn 1,2-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Formel vikt 106.17
Procent renhet >97.5%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Xylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene