missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

o-Xylene-d4 (ring-d4), CDN

Produktkod. 30310324
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310324 0.5 g 0.5g
30321170 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310324 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND39040.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material o-Xylene ring-d4
CAS 62367-40-2
Molekylformel C8 2H4 H6
Kvantitet 0.5 g
Synonym o-Xylene D4 (Ring D4), 1,2,3,4-Tetradeuterio-5,6-dimethylbenzene, Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dimethyl- (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C)c(C)c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-dimethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 110.19
Formel vikt 110.1034 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.