Produktkod. 15648200
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
18 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15648200
18 L
Burk i rostfritt stål
18 L
15658200
1 L
Glasflaska
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15648200
Leverantör
Fluka
Leverantörsnummer
X104018L
7175.00 SEK 5976.33 SEK / 18 L Save 1198.67 SEK 16% Av
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet,≥ 98,0 %
≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Kemiska identifierare
CAS
95-47-6
Molekylformel
C8H10
Molekylvikt (g/mol)
106.17
MDL-nummer
MFCD00008519
InChI-nyckel
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID
7237
ChEBI
CHEBI:28063
IUPAC-namn
1,2-xylen
LEDER
CC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
o-Xylene
Densitet
0,879 g/ml vid 20 °C
Kvantitet
18 L
Explosionsgräns
0.07
Flampunkt
31 °C (87,8 °F)
Förpackning
Burk i rostfritt stål
Linjär formel
C6 H4 (CH3 )2
Ångtryck
16 mmHg (37,7 °C), 0,1 uttagsautomat (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C)
UN-nummer
UN1307
Beilstein
1815558
Formel vikt
106,17 g/mol
Procent renhet
≥98%
Kvalitet
Not Available
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .