Läs mer
o-Xylene, Reagent Grade, ≥98.0%, Honeywell
Produktkod. p-7112078 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
18 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
18 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15658200 1 L Glass Bottle 1 L
15648200 18 L Burk i rostfritt stål 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15658200 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer X10401L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet,≥ 98,0 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-47-6
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008519
InChI-nyckel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-namn 1,2-xylene
LEDER CC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylene
Smältpunkt -26°C to -23°C (literature)
Namnnotering Reagent Grade, ≥98.0%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.879 g/mL at 20 °C(lit.)
Kokpunkt 143°C to 145°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 30°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CF3
Ångtryck 16 mmHg (37.7°C), 0.1 atm (21.1°C), 7 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1307
Beilstein 1815558
Formel vikt 106.17
Procent renhet >98%
Kvalitet Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-xylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: o-xylene