Läs mer
o-Xylene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859680
Change view
Kvantitet:
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859680 2.5 L 2.5 L
15836490 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15859680 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8086972500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
For synthesis
O-Xyleneis an aromatic hydrocarbon composed of two methyl substituents attached to adjacent carbon atoms. It has extremely low solubility in water. It is used to produce plasticizers, dyes, and pigments. Petroleum cracking produces O-Xylenes, which are used to generate phthalic anhydride, a precursor to many products, drugs, and chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-47-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Xylene
Smältpunkt -26°C to -23°C (lit.)
Densitet 0.879 g/mL at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel C6H4(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008519
Synonym 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Dimethylbenzene
Kokpunkt 143°C to 145°C
Molekylvikt (g/mol) 106.17